Acid red 52 ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAA0600-25GEA 72.6 EUR InStock
TCIAA0600-25G
Acid red 52 ≥98.0% (par HPLC)
Acid red 52
Formule: C₂₇H₃₀N₂O₇S₂
MW: 580,65 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010180
Numéro CAS: 3520-42-1
EINECS: 222-529-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to Dark blue to Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Lambda max. 564.0 to 568.0 nm (1.5g/L AcONH4 sol.)
Absorbance (E1%1cm) min. 1,800 (1.5g/L AcONH4 sol., 564.0 to 568.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité