Gallein ≥85.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Alizarin Violet, 3',4',5',6'-Tetrahydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, Mordant Violet 25
A0601-1G A0601-25G
TCIAA0601-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0601-1G TCIAA0601-25G
Gallein ≥85.0% (par HPLC)
Gallein
Formule: C₂₀H₁₂O₇
MW: 364,31 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041839
Numéro CAS: 2103-64-2
EINECS: 218-272-6
Merck Index: 14,04344
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 85.0 area%
Lambda max. 532.0 to 535.0 nm (pH 6.8 buffer sol.)
Absorbance (E1%1cm) min. 360 (pH 6.8 buffer sol., 532.0 to 535.0 nm)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité