Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétone-D6

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Diméthylcétone-D6

TCIAA0638-10MLEA 161 EUR InStock
TCIAA0638-10ML
Acétone-D6
Acétone-D6


Formule: D₃CC(O)CD₃
MW: 64,03 g/mol
Point d'ébullition: 56°C
Point de fusion: -94°C
Point d'éclair: -17°C
Numéro MDL: MFCD00044635
Numéro CAS: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
ONU: 1090
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Degree of deuteration min. 99.9 atom%D

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité