Ammelide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Cyanuramide, Melanuric Acid, Dihydro-6-imino-1,3,5-triazine-2,4(1H,3H)-dione, 6-Amino-1,3,5-triazine-2,4-diol, Cyanuric Acid Monoamide
A0645-1G A0645-5G
TCIAA0645-1GEA 93.5 EUR InStock
TCIAA0645-1G TCIAA0645-5G
Ammelide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Ammelide
Formule: C₃H₄N₄O₂
MW: 128,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00049046
Numéro CAS: 645-93-2
EINECS: 211-456-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac67b6bddf6855ce2fbfcdeb2572293b24778f42&vid=ac67b6bddf6855ce2fbfcdeb2572293b24778f42&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot 1mol/L NaOH very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité