Diisopropyl adipate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A0654-25ML A0654-500ML
TCIAA0654-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAA0654-25ML TCIAA0654-500ML
Diisopropyl adipate ≥99.0% (par GC)
Diisopropyl adipate
Formule: C₁₂H₂₂O₄
Point d'ébullition: 120°C
Point de fusion: –1°C
Point d'éclair: 124°C
Numéro MDL: MFCD00026391
Numéro CAS: 6938-94-9
EINECS: 230-072-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f6e037171e73d12d84f2e9c7c3fe6363bf70908&vid=2f6e037171e73d12d84f2e9c7c3fe6363bf70908&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité