Dibutyl adipate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A0655-25ML A0655-500ML
TCIAA0655-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAA0655-25ML TCIAA0655-500ML
Dibutyl adipate ≥99.0% (par GC)
Dibutyl adipate
Formule: C₁₄H₂₆O₄
MW: 258,36 g/mol
Point d'ébullition: 305°C
Point de fusion: –32°C
Point d'éclair: 166°C
Numéro MDL: MFCD00009451
Numéro CAS: 105-99-7
EINECS: 203-350-4
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid Value max. 0.5
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité