6-Amino-2-mercaptobenzothiazole ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0682-25G A0682-5G
TCIAA0682-25GEA 627 EUR InStock
TCIAA0682-25G TCIAA0682-5G
6-Amino-2-mercaptobenzothiazole ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Amino-2-mercaptobenzothiazole
Formule: C₇H₆N₂S₂
MW: 182,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059164
Numéro CAS: 7442-07-1
EINECS: 231-184-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité