Diisobutyl adipate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Adipic Acid Diisobutyl Ester
A0706-25ML A0706-500ML
TCIAA0706-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0706-25ML TCIAA0706-500ML
Diisobutyl adipate ≥99.0% (par GC)
Diisobutyl adipate
Formule: C₁₄H₂₆O₄
MW: 258,36 g/mol
Point d'ébullition: 293°C
Point d'éclair: 156°C
Numéro MDL: MFCD00053722
Numéro CAS: 141-04-8
EINECS: 205-450-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité