1-Adamantanecarbonyl chloride ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Adamantanecarboxylic acid chloride
A0717-25G A0717-5G
TCIAA0717-25GEA 169 EUR InStock
TCIAA0717-25G TCIAA0717-5G
1-Adamantanecarbonyl chloride ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1-Adamantanecarbonyl chloride
Formule: C₁₁H₁₅ClO
MW: 198,69 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Numéro MDL: MFCD00074724
Numéro CAS: 2094-72-6
EINECS: 218-252-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Melting point 51.0 to 54.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité