1-Adamantanemethylamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A0721-1G A0721-5G
TCIAA0721-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAA0721-1G TCIAA0721-5G
1-Adamantanemethylamine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
1-Adamantanemethylamine
Formule: C₁₁H₁₉N
Point d'ébullition: 97°C
Point d'éclair: 92°C
Numéro MDL: MFCD00074750
Numéro CAS: 17768-41-1
EINECS: 241-752-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité