Ethyl-1-adamantanecarboxylate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Adamantanecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl adamantane-1-carboxylate
A0722-25G A0722-5G
TCIAA0722-25GEA 285 EUR InStock
TCIAA0722-25G TCIAA0722-5G
Ethyl-1-adamantanecarboxylate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-1-adamantanecarboxylate
Formule: C₁₃H₂₀O₂
MW: 208,30 g/mol
Point d'ébullition: 123°C
Numéro MDL: MFCD00078272
Numéro CAS: 2094-73-7
EINECS: 218-253-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité