1-Adamantaneacetic acid ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
A0736-25G A0736-5G
TCIAA0736-25GEA 223 EUR InStock
TCIAA0736-25G TCIAA0736-5G
1-Adamantaneacetic acid ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
1-Adamantaneacetic acid
Formule: C₁₂H₁₈O₂
Numéro MDL: MFCD00074728
Numéro CAS: 4942-47-6
EINECS: 225-585-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 135.0 to 139.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité