Hydroxypropyl acrylate (mixture of 2-hydroxypropyl and 2-hydroxy-1-methylethyl acrylate) ≥90.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Acrylic Acid Hydroxypropyl Ester, Propylene Glycol Monoacrylate
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0744-25ML A0744-500ML
TCIAA0744-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0744-25ML TCIAA0744-500ML
Hydroxypropyl acrylate (mixture of 2-hydroxypropyl and 2-hydroxy-1-methylethyl acrylate) ≥90.0% (par GC) stabilisé
Hydroxypropyl acrylate (mixture of 2-hydroxypropyl and 2-hydroxy-1-methylethyl acrylate)
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Point d'éclair: 100°C
Numéro MDL: MFCD04113589
Numéro CAS: 25584-83-2
EINECS: 247-118-0
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 % (total of isomers )
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité