Isobutyl acrylate ≥99.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0747-25ML A0747-500ML
TCIAA0747-25MLEA 19.8 EUR InStock
TCIAA0747-25ML TCIAA0747-500ML
Isobutyl acrylate ≥99.0% (par GC) stabilisé
Isobutyl acrylate
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 132°C
Point d'éclair: 31°C
Numéro MDL: MFCD00042865
Numéro CAS: 106-63-8
EINECS: 203-417-8
ONU: 2527
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid Value max. 0.05
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité