Sodium-4-aminoazobenzene-4'-sulphonate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
A0748-500G A0748-25G
TCIAA0748-500GEA 198 EUR InStock
TCIAA0748-500G TCIAA0748-25G
Sodium-4-aminoazobenzene-4'-sulphonate ≥98.0% (par HPLC)
Sodium-4-aminoazobenzene-4'-sulphonate
Formule: C₁₂H₁₁N₃O₃S
Numéro MDL: MFCD00035564
Numéro CAS: 2491-71-6
EINECS: 219-657-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité