Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Allylmorpholine ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

A0756-25ML A0756-5ML
TCIAA0756-25MLEA 242 EUR InStock
TCIAA0756-25ML TCIAA0756-5ML
4-Allylmorpholine ≥97.0% (par GC)
4-Allylmorpholine


Formule: C₇H₁₃NO
Point d'ébullition: 158°C
Numéro MDL: MFCD00038034
Numéro CAS: 696-57-1
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité