3-Méthoxybutyle acétate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A0759.0500 A0759-25ML A0759-500ML
TCIAA0759.0500EA 69.5 EUR InStock
TCIAA0759.0500 TCIAA0759-25ML TCIAA0759-500ML
3-Méthoxybutyle acétate ≥99.0% (par GC)
3-Méthoxybutyle acétate
Formule: C₇H₁₄O₃
MW: 146,19 g/mol
Point d'ébullition: 172°C
Point d'éclair: 62°C
Numéro MDL: MFCD00043928
Numéro CAS: 4435-53-4
EINECS: 224-644-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité