Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nɑ-Acetyl-L-glutamine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAA0784-25GEA 0 EUR InStock
TCIAA0784-25G
Nɑ-Acetyl-L-glutamine ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Nalpha-Acetyl-L-glutamine


Formule: C₇H₁₂N₂O₄
MW: 188,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00038159
Numéro CAS: 2490-97-3
EINECS: 219-647-7
Merck Index: 14,00025
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -11.0 to -13.0 deg (C=3, H2O)
Solubility in Water almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité