6-Aminopenicillanic acid ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (2S,5R,6R)-6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 6-APA 6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 6-amino-2,2-dimethyl-5-oxoperhydroazeto[2,1-b][1,3]thiazole-3-carboxylic acid, (2S,5R,6R)-6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid, (+)-6-Aminopenicillanic acid, (2S,5R,6R)-(+)-6-Amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid
A0800-25G A0800-5G
TCIAA0800-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAA0800-25G TCIAA0800-5G
6-Aminopenicillanic acid ≥98.0% (par HPLC)
6-Aminopenicillanic acid
Formule: C₈H₁₂N₂O₃S
MW: 216,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005176
Numéro CAS: 551-16-6
EINECS: 208-993-4
Merck Index: 14,00458
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +270.0 to +280.0 deg (C=1.2, 0.1mol/L HCl)
Solubility in 1mol/L HCl almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité