Dimethyl adipimidate dihydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique) agent de réticulation, pour la recherche sur les protéines
Fournisseur: TCI
Attention
A0806-25G A0806-5G
TCIAA0806-25GEA 146 EUR InStock
TCIAA0806-25G TCIAA0806-5G
Dimethyl adipimidate dihydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique) agent de réticulation, pour la recherche sur les protéines
Dimethyl adipimidate dihydrochloride
Formule: C₈H₁₆N₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012573
Numéro CAS: 14620-72-5
EINECS: 238-660-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité