Propyl acetoacetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acetoacetic Acid Propyl Ester
A0817-25ML A0817-500ML
TCIAA0817-25MLEA 82.5 EUR InStock
TCIAA0817-25ML TCIAA0817-500ML
Propyl acetoacetate ≥98.0% (par GC)
Propyl acetoacetate
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Point d'ébullition: 194°C
Numéro MDL: MFCD00059405
Numéro CAS: 1779-60-8
EINECS: 217-223-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité