Acetylenedicarboxylic acid monopotassium salt ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Potassium Hydrogen Acetylenedicarboxylate, Acetylenedicarboxylic Acid Monopotassium Salt, Monopotassium Acetylenedicarboxylate, mono-Potassium 2-butynedioate
A0830-25G A0830-500G
TCIAA0830-25GEA 25.3 EUR InStock
TCIAA0830-25G TCIAA0830-500G
Acetylenedicarboxylic acid monopotassium salt ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Acetylenedicarboxylic acid monopotassium salt
Formule: C₄H₂O₄
MW: 152,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013143
Numéro CAS: 928-04-1
EINECS: 213-169-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité