O-Acetyl-L-serine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
A0834-1G A0834-100MG
TCIAA0834-1GEA 131 EUR InStock
TCIAA0834-1G TCIAA0834-100MG
O-Acetyl-L-serine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
O-Acetyl-L-serine hydrochloride
Formule: C₅H₉NO₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00060169
Numéro CAS: 66638-22-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +14.0 to +18.0 deg (C=5, EtOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité