4-Acryloylmorpholine ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Danger
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0841-25ML A0841-500ML A0841-100ML
TCIAA0841-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAA0841-25ML TCIAA0841-500ML TCIAA0841-100ML
4-Acryloylmorpholine ≥98.0% (par GC) stabilisé
4-Acryloylmorpholine
Formule: C₇H₁₁NO₂
MW: 141,17 g/mol
Point d'ébullition: 165°C
Point d'éclair: 127°C
Numéro MDL: MFCD00047413
Numéro CAS: 5117-12-4
EINECS: 418-140-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité