4-Nitrophenyl anthranilate ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Anthranilic Acid 4-Nitrophenyl Ester, 2-Aminobenzoic Acid 4-Nitrophenyl Ester
A0842-25G A0842-5G
TCIAA0842-25GEA 444 EUR InStock
TCIAA0842-25G TCIAA0842-5G
4-Nitrophenyl anthranilate ≥98.0% (sur base azote total)
4-Nitrophenyl anthranilate
Formule: C₁₃H₁₀N₂O₄
MW: 258,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00056116
Numéro CAS: 19176-60-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité