DELTA4-Androstene-3,17-dione ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
A0845-1G A0845-5G
TCIAA0845-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAA0845-1G TCIAA0845-5G
DELTA4-Androstene-3,17-dione ≥98.0% (par GC)
DELTA4-Androstene-3,17-dione
Formule: C₁₉H₂₆O₂
MW: 286,42 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003615
Numéro CAS: 63-05-8
EINECS: 200-554-5
Merck Index: 14,00638
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +188.0 to +193.0 deg (C=1, EtOH)
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité