ɑ-Amylcinnamaldehyde ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Amylcinnamal, 2-Amyl-3-phenylacrylaldehyde, 2-Benzylideneheptanal, ɑ-Pentylcinnamaldehyde, 2-Amyl-3-phenyl-2-propenal, Jasminal
A0851-25ML A0851-500ML
TCIAA0851-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0851-25ML TCIAA0851-500ML
ɑ-Amylcinnamaldehyde ≥90.0% (par GC)
alpha-Amylcinnamaldehyde
Formule: C₁₄H₁₈O
MW: 202,30 g/mol
Point d'ébullition: 175°C
Numéro MDL: MFCD00006988
Numéro CAS: 122-40-7
EINECS: 204-541-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité