6-Aminofluorescein (isomer II) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Fluoresceinamine isomer II, Fluoresceinamine, 6-Amino-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-(9H)xanthen]-3-one, 6-Amino-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 6-Aminofluorescein, 6-Aminofluorescein (isomer II), 6-Amino-3',6'-dihydroxyspiro[isobenzofuran-1(3H),9'-(9H)xanthen]-3-one (isomer II)
A0864-1G A0864-5G
TCIAA0864-1GEA 165 EUR InStock
TCIAA0864-1G TCIAA0864-5G
6-Aminofluorescein (isomer II) ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
6-Aminofluorescein (isomer II)
Formule: C₂₀H₁₃NO₅
MW: 347,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005051
Numéro CAS: 51649-83-3
EINECS: 257-334-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité