4-Methoxybenzyl acetate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Acetic Acid 4-Methoxybenzyl Ester, Anisyl Acetate, Acetic Acid Anisyl Ester
A0886-25ML A0886-500ML
TCIAA0886-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0886-25ML TCIAA0886-500ML
4-Methoxybenzyl acetate ≥98.0% (par GC)
4-Methoxybenzyl acetate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,20 g/mol
Point d'ébullition: 137°C
Point d'éclair: 140°C
Numéro MDL: MFCD00038509
Numéro CAS: 104-21-2
EINECS: 203-185-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité