Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Acetylethylenediamine ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-AcetylethylenediaMine, N-(2-Aminoethyl)acetamide

A0887-25G A0887-5G
TCIAA0887-25GEA 104 EUR InStock
TCIAA0887-25G TCIAA0887-5G
N-Acetylethylenediamine ≥95.0% (par GC)
N-Acetylethylenediamine


Formule: C₄H₁₀N₂O
MW: 102,14 g/mol
Point d'ébullition: 143°C
Numéro MDL: MFCD00008163
Numéro CAS: 1001-53-2
ONU: 3259
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité