4-Azidobenzoic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A0930.0005 A0930-25G A0930-5G
TCIAA0930.0005EA 59.2 EUR InStock
TCIAA0930.0005 TCIAA0930-25G TCIAA0930-5G
4-Azidobenzoic acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Azidobenzoic acid
Formule: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00013987
Numéro CAS: 6427-66-3
EINECS: 229-198-9
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité