2-Phénoxyéthyle acétate ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A0935-25G A0935-500G
TCIAA0935-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAA0935-25G TCIAA0935-500G
2-Phénoxyéthyle acétate ≥99.0% (par GC)
2-Phénoxyéthyle acétate
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Point d'éclair: 141°C
Numéro MDL: MFCD00059336
Numéro CAS: 6192-44-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité