Ethyl (2-amino-4-thiazolyl)acetate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (2-Amino-4-thiazolyl)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(2-aminothiazol-4-yl)acetate, Ethyl 2-amino-4-thiazoleacetate
A0955-25G A0955-500G
TCIAA0955-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAA0955-25G TCIAA0955-500G
Ethyl (2-amino-4-thiazolyl)acetate ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Ethyl (2-amino-4-thiazolyl)acetate
Formule: C₇H₁₀N₂O₂S
MW: 186,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005330
Numéro CAS: 53266-94-7
EINECS: 258-452-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité