Acetyl sulphide ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diacetyl Sulphide
A0976-25G A0976-5G
TCIAA0976-25GEA 541 EUR InStock
TCIAA0976-25G TCIAA0976-5G
Acetyl sulphide ≥95.0% (par GC)
Acetyl sulphide
Formule: C₄H₆O₂S
MW: 118,15 g/mol
Point d'ébullition: 120°C
Point d'éclair: 27°C
Numéro MDL: MFCD00008753
Numéro CAS: 3232-39-1
EINECS: 221-774-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19da4c399d2cbe76e3ebcda44b149aa113ed1b07&vid=19da4c399d2cbe76e3ebcda44b149aa113ed1b07&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité