3,5,5-Triméthylhexyle acétate ≥93.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Acetic Acid 3,5,5-Trimethylhexyl Ester
A0982-25ML A0982-500ML
TCIAA0982-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0982-25ML TCIAA0982-500ML
3,5,5-Triméthylhexyle acétate ≥93.0% (par GC)
3,5,5-Triméthylhexyle acétate
Formule: C₁₁H₂₂O₂
MW: 186,30 g/mol
Point d'ébullition: 209°C
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00026336
Numéro CAS: 58430-94-7
EINECS: 261-245-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité