DL-ɑ-Amino-ε-caprolactam ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1003-5G A1003-1G
TCIAA1003-5GEA 238 EUR InStock
TCIAA1003-5G TCIAA1003-1G
DL-ɑ-Amino-ε-caprolactam ≥98.0% (par GC)
DL-alpha-Amino epsilon caprolactam
Formule: C₆H₁₂N₂O
Point d'ébullition: 172°C
Numéro MDL: MFCD00064475
Numéro CAS: 671-42-1
EINECS: 211-584-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=193ea0c6da6d1e05c995c6517a941922eabaae0e&vid=193ea0c6da6d1e05c995c6517a941922eabaae0e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité