5-Amino-8-hydroxyquinoline dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
A1005-25G A1005-5G
TCIAA1005-25GEA 558 EUR InStock
TCIAA1005-25G TCIAA1005-5G
5-Amino-8-hydroxyquinoline dihydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
5-Amino-8-hydroxyquinoline dihydrochloride
Formule: C₉H₈N₂O
Numéro MDL: MFCD00012737
Numéro CAS: 21302-43-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité