L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2-(2-Méthylphénoxy)aniline 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(o-Tolyloxy)aniline, ['2-Aminophenyl ', 'o', '-Tolyl Ether', '2-(', 'o', '-Tolyloxy)aniline'], 2-Aminophenyl o-Tolyl Ether, 2-Amino-2'-methyldiphenyl Ether
A1008-25G A1008-5G
TCIAA1008-25GEA 108 EUR InStock
TCIAA1008-25G TCIAA1008-5G
2-(2-Méthylphénoxy)aniline 97,0 GC_ASSAY_METHOD
2-(2-Méthylphénoxy)aniline
Formule: C₁₃H₁₃NO
MW: 199.25 g/mol
Point d'ébullition: 196°C
Numéro MDL: MFCD00025167
Numéro CAS: 3840-18-4
EINECS: 223-329-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité