Stearyl acrylate ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Octadecyl Acrylate, Acrylic Acid Stearyl Ester, Acrylic Acid Octadecyl Ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A1011-25G A1011-400G
TCIAA1011-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAA1011-25G TCIAA1011-400G
Stearyl acrylate ≥97.0% (par GC) stabilisé
Stearyl acrylate
Formule: C₂₁H₄₀O₂
MW: 324,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015091
Numéro CAS: 4813-57-4
EINECS: 225-383-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in hot Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité