4-Aminostyrene ≥98.0% (par analyse titrimétrique) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Vinylaniline
A1019-25G A1019-5G
TCIAA1019-25GEA 979 EUR InStock
TCIAA1019-25G TCIAA1019-5G
4-Aminostyrene ≥98.0% (par analyse titrimétrique) stabilisé
4-Aminostyrene
Formule: C₈H₉N
MW: 119,17 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00015329
Numéro CAS: 1520-21-4
EINECS: 216-185-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité