Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Aminopyrrole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1H-Pyrrol-1-amine

A1022-1G A1022-5G
TCIAA1022-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAA1022-1G TCIAA1022-5G
1-Aminopyrrole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Aminopyrrole


Formule: C₄H₆N₂
MW: 82,11 g/mol
Point d'ébullition: 174°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059931
Numéro CAS: 765-39-9
ONU: 3267
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité