L-Azetidine-2-carboxylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique) antagoniste de L-proline
Fournisseur: TCI
A1043-1G A1043-100MG
TCIAA1043-1GEA 110 EUR InStock
TCIAA1043-1G TCIAA1043-100MG
L-Azetidine-2-carboxylic acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique) antagoniste de L-proline
L-Azetidine-2-carboxylic acid
Formule: C₄H₇NO₂
Numéro MDL: MFCD00005166
Numéro CAS: 2133-34-8
EINECS: 218-362-5
Merck Index: 14,00908
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -120 to -125 deg (C=4, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité