3-Pyrrolidinamine, dichlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Pyrrolidin-3-amine dihydrochloride
A1055-25G A1055-5G
TCIAA1055-25GEA 207 EUR InStock
TCIAA1055-25G TCIAA1055-5G
3-Pyrrolidinamine, dichlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3-Aminopyrrolidine dihydrochloride
Formule: C₄H₁₀N₂
MW: 159,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00060176
Numéro CAS: 103831-11-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) (CAD) min. 98.0 % (total of Ion-Pair)
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité