1,6-Anhydro-β-D-glucose ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
A1074-1G A1074-5G
TCIAA1074-1GEA 29.7 EUR InStock
TCIAA1074-1G TCIAA1074-5G
1,6-Anhydro-β-D-glucose ≥99.0% (par GC)
1,6-Anhydro-beta-D-glucose
Formule: C₆H₁₀O₅
Numéro MDL: MFCD00063248
Numéro CAS: 498-07-7
EINECS: 207-855-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 177.0 to 184.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -65.0 to -68.0 deg (C=2, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité