S-(2-Aminoethyl)isothiouronium bromide hydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA1078-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAA1078-25G
S-(2-Aminoethyl)isothiouronium bromide hydrobromide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
S-(2-Aminoethyl)isothiouronium bromide hydrobromide
Formule: C₃H₁₁Br₂N₃S
MW: 281,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037011
Numéro CAS: 56-10-0
EINECS: 200-257-0
Merck Index: 14,00178
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité