2-Méthylpentyle acétate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Acetic Acid 2-Methylpentyl Ester
A1079-25ML A1079-500ML
TCIAA1079-25MLEA 29.7 EUR InStock
TCIAA1079-25ML TCIAA1079-500ML
2-Méthylpentyle acétate ≥98.0% (par GC)
2-Méthylpentyle acétate
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Numéro MDL: MFCD00060103
Numéro CAS: 7789-99-3
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité