3-Pyrrolidinamine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A1104-25G A1104-5G
TCIAA1104-25GEA 319 EUR InStock
TCIAA1104-25G TCIAA1104-5G
3-Pyrrolidinamine ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
3-Pyrrolidinamine
Formule: C₄H₁₀N₂
MW: 86,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00059018
Numéro CAS: 79286-79-6
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité