N-Acetylneuraminic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
A1105-100MG A1105-1G A1105-5G
TCIAA1105-100MGEA 37.4 EUR InStock
TCIAA1105-100MG TCIAA1105-1G TCIAA1105-5G
N-Acetylneuraminic acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Acetylneuraminic acid
Formule: C₁₁H₁₉NO₉
Point de fusion: 186°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00006620
Numéro CAS: 131-48-6
EINECS: 205-023-1
Merck Index: 14,08484
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92df6f65b5a84ac4bd3ff3e127bcdbfb2943cc95&vid=b377dd2d60b88928852c114c269605ea8860fe93&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -31.0 to -34.0 deg (C=1,H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité