2-Amino-6-chloropyrimidin-4(3H)-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-4-chloro-6-pyrimidinol, 2-Amino-4-chloro-6-hydroxypyrimidine
A1109-25G A1109-5G
TCIAA1109-25GEA 263 EUR InStock
TCIAA1109-25G TCIAA1109-5G
2-Amino-6-chloropyrimidin-4(3H)-one ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Amino-6-chloropyrimidin-4(3H)-one
Formule: C₄H₄ClN₃O
MW: 145,5500 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006093
Numéro CAS: 1194-21-4
EINECS: 214-785-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité