Aminomalononitrile-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Aminomalononitrile p-Toluenesulphonate, Aminomalononitrile p-Toluenesulphonic acid, Aminomalononitrile p-Toluenesulfonic acid, Dicyanomethylammonium p-Toluenesulphonate, 2-Aminomalononitrile 4-methylbenzenesulphonate, Dicyanomethylammonium p-Toluenesulfonate
A1119-25G A1119-5G
TCIAA1119-25GEA 252 EUR InStock
TCIAA1119-25G TCIAA1119-5G
Aminomalononitrile-p-toluenesulphonate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Aminomalononitrile-p-toluenesulphonate
Formule: C₃H₃N₃
MW: 253,28 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00012848
Numéro CAS: 5098-14-6
EINECS: 225-817-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité